Läs mer
Koboltnaftenat, Co 6%, cirka 53% i mineralsprit, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11303968
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11303968 500 g 500g
11393958 100 g 100g
11313968 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11303968 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040387.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 61789-51-3 | C20H34CoO4 | 397.42 g/mol
Koboltnaftenat används ofta i polyesterhartser och färgtorkar. Den används som härdningsaccelerator, tvärbindningskatalysator för omättade polyesterhartser. Det används också vid tillverkning av lim, lack och vattentätningsmedel för textilier. Vidare används det som korrosionsinhibitorer, smörjmedel och bränsletillsatser. Det spelar en viktig roll som oljetorkande medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61789-51-3
Molekylformel C20H34CoO4
Molekylvikt (g/mol) 397.42
MDL-nummer MFCD02094763
InChI-nyckel XSWKLHINRKWMTD-UHFFFAOYNA-L
Synonym cobalt naphthenate, cobalt ii 2-naphthoate
PubChem CID 119077305
IUPAC-namn kobolt;naftalen-2-karboxylsyra
LEDER [Co++].CCC1CCC(CCC([O-])=O)C1.CCC1CCC(CCC([O-])=O)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt naphthenate
Flampunkt 40°C (104°F)
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1993
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Co 6%, approximately 53% in min.eral spirits
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.