Läs mer
Cobalt Nitrate, 6-Hydrate, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Produktkod. 15567914 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15567914 500 g Poly Bottle 500g
1 options
Produktkod. 15567914 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 168001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt Nitrate
Namnnotering 6-Hydrate
CAS 10026-22-9
Kvantitet 500 g
Molekylformel CoH12N2O12
MDL-nummer MFCD00149647
Synonym cobalt nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate
InChI-nyckel QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
LEDER [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Co+2]
IUPAC-namn cobalt(2+);dinitrate;hexahydrate
Molekylvikt (g/mol) 291.03
PubChem CID 24821
ChEBI CHEBI:86214
Formel vikt 291.03
Kvalitet BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Förpackning Poly Bottle
Densitet 1L = 1.87kg