Läs mer
Koboltnitrathexahydrat, TRC
Produktkod. 30136412
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136412 2.5 g
30010394 500 mg
30008975 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136412 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1002672.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10026-22-9
Molekylformel Co(NO3)2 . 6H2O
Molekylvikt (g/mol) 291.04
Synonym Cobalt(2+) Dinitrate Hexahydrate, Cobalt(2+) Nitrate Hexahydrate, Cobalt(II) Nitrate Hexahydrate, Cobaltous Dinitrate Hexahydrate, Cobaltous Nitrate Hexahydrate;
IUPAC-namn kobolt(2+); dinitrat; Hexahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.[Co+2].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt Nitrate Hexahydrate
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/Co.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
Formel vikt 290.9722