Läs mer
Ansell MICROFLEX™ Cobalt™ N19 Nitrilhandskar
Beskrivning
- Mjukt och stretchigt nitrilmaterial
- Slitstark och punkteringsbeständig
- Helt strukturerad yta för bättre grepp i våta eller torra förhållanden
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D6319 |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Fingertjocklek (engelska) | 4,3 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.11 mm |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Palmtjocklek (engelska) | 3,9 mil |
| Handflatans tjocklek (metrisk) | 0.10 mm |
| Visa mer |