Läs mer
Kobolt organometallisk olja standard 5000ppm i olja, SPEX Certiprep™
Produktkod. 11905184 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. 11905184
Brand: SPEX Certiprep ORGCO84Z
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kvantitet 50 g
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5000 ug/g Cobalt in Base Oil 75
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H250-Spontanantänder vid kontakt med luft.
  • H261-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: cobalt