Läs mer
Kobolt organometalliska standarder, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 11995174 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. 11995174
Brand: SPEX Certiprep ORGCO82Z
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Co1000 μg/g
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt Oil Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7440-48-4, 64742-65-0
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 0.1, 99.9
Fysisk form Fast
Molekylformel Co
MDL-nummer MFCD00010935
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Typ Certified Reference Material
LEDER [Co]
IUPAC-namn kobolt
Lösningsmedel eller matris Base Oil 75
Industry Type Petrochemical Testing
Molekylvikt (g/mol) 58.93
PubChem CID 104730
Kvantitet 50 g
ChEBI CHEBI:27638
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1000 ug/g Cobalt in Base Oil 75
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H250-Spontanantänder vid kontakt med luft.
  • H261-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: cobalt
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning