Läs mer
Cobalt oxide, typically 3.4-4.5%, Molybdenum oxide typically 11.5-14.5% on alumina
Produktkod. 15414005
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
25g
500g
Produktkod. 15414005
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045579.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Koboltoxid, typiskt 3,4-4,5%, molybdenoxid typiskt 11,5-14,5% på aluminiumoxid används vid framställning av biobränsleproduktion genom att använda alger.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt oxide, Molybdenum oxide
Namnnotering On alumina
Färg Blått
Fysisk form Trilobe Extrudate
Kvantitet 100 g
MDL-nummer MFCD01074445
UN-nummer UN3077
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Co oxide:typically 3.4 to 4.5%; Mo oxide: typically 11.5 to 14.5%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.