Läs mer
Kobolt, plasmastandardlösning, Specpure™ Co 1000 μg/ml
Beskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cobalt |
| Ångtryck | 23 hPa (17 mm Hg) vid 20 °C |
| Fysisk form | Vätska |
| Färg | Färglös |
| Typ | Analytisk standard |
| Kvantitet | 500 mL |
| Kvalitet | Specpure |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Nitric acid: 5.0%; Cobalt: 0.1%; Water: 94.9% |
Säkerhet och hantering
- Cobalt, plasma standard solution, Specpure, Co 1000µg/ml
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H360F-Kan skada fertiliteten.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.