Läs mer
Koboltstav, 12,5 mm (0,492 tum) dia, 99,95 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15455895
Change view
Kvantitet:
25 mm
Förpackningsstorlek:
25mm
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15455895 25 mm 25mm
1 options
Produktkod. 15455895 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 000081.DH
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7440-48-4 | Co | 58,93 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt rod
Namnnotering 12,5 mm (0,492 tum) i diameter.
CAS 7440-48-4
Kvantitet 25 mm
Odör Luktfritt
Vikt ≈10,9 g/cm
Form Rod
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Molekylformel Co
MDL-nummer MFCD00010935
Synonym kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
InChI-nyckel GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Co]
IUPAC-namn kobolt
Molekylvikt (g/mol) 58.93
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
Procent renhet 99.95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • kobolt
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H413-Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.