Läs mer
Koboltstav, 5 mm (0,2 tum) diameter, 99,95 % (metallbas)
Produktkod. 11344678
Change view
Kvantitet:
50 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
150mm
50mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11344678 150 mm 150mm
11334678 50 mm 50mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11344678 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043032.DO
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 7440-48-4 | Co | 58,93 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-48-4
Molekylformel Co
Molekylvikt (g/mol) 58.93
MDL-nummer MFCD00010935
InChI-nyckel GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
IUPAC-namn kobolt
LEDER [Co]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt rod
Namnnotering 5 mm (0,2 tum) i diameter.
Kvantitet 150 mm
Odör Luktfritt
Vikt ≈1,75 g/cm
Form Rod
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Procent renhet 99.95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.