Läs mer
Cobalt silicide, 99% (metals basis)
Produktkod. 11352208
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11352208 100 g 100g
11342208 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352208 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013115.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12017-12-8 | CoSi2 | 115.10 g/mol
Koboltsilicid används ofta i kemisk forskning. Det används också för produktion och karakterisering av mycket storskaliga integrationsapplikationer (VLSI) i halvledare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12017-12-8
Molekylformel CoSi2
Molekylvikt (g/mol) 115.10
MDL-nummer MFCD00016021
InChI-nyckel QKWVWIGBHQUEHX-UHFFFAOYSA-N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt silicide
Smältpunkt 1277°C
Färg Grå
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99% (Metals basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 115.11
Odör Odorless
Densitet 5.3
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.