Läs mer
Cobalt slug, 6.35mm (0.25in) dia x 12.7mm (0.50in) length, 99.95% (metals basis)
Produktkod. 11314458
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11314458 25 g 25g
11324458 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11314458 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042353.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7440-48-4 | Co | 58.93 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-48-4
Molekylformel Co
Molekylvikt (g/mol) 58.93
MDL-nummer MFCD00010935
InChI-nyckel GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
IUPAC-namn kobolt
LEDER [Co]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt slug
Namnnotering 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length
Kvantitet 25 g
Odör Odorless
Vikt ≈3.6g/slug
Form Slug
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Procent renhet 99.95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.