Läs mer
Koboltlösning för ICP , 100 mg/L, HNO 3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12917263 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12917263 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 12917263 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S 412 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    799.00 SEK
    559.06 SEK / 100ml
    Save 239.94 SEK
    30% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Lösningen innehåller HNO3
Koncentration 100 mg/L
Kvantitet 100 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Single-element Standard Solution for ICP. (ICP & ICP-MS). Cobalt (Co) 100mg/l in HNO3 2%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .