Läs mer
Koboltförstoftningsmål, 50,8 mm (2,0 tum) dia x 3,18 mm (0,125 tum) tjockt, 99,95 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15494775
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15494775 1 st Varje
1 options
Produktkod. 15494775 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040834.KS
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
CAS: 7440-48-4 | Co | 58.93 g/mol
Koboltförstoftningsmål används som magnetronförstoftningskälla, för att ge en blå färg till färger och keramik, och används även vid elektroplätering och dess radioaktiva isotop, 6OCobalt, används vid behandling av cancer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt sputtering target
Namnnotering 50,8 mm (2,0 tum) i diameter x 3,18 mm (0,125 tum) tjock
Kvantitet 1 st
CAS 7440-48-4
Odör Luktfritt
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Molekylformel Co
MDL-nummer MFCD00010935
Synonym kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
InChI-nyckel GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Co]
IUPAC-namn kobolt
Molekylvikt (g/mol) 58.93
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
Procent renhet 99.95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.