Läs mer
Koboltstandard: Co @ 10000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Produktkod. 17987959
Change view
Kvantitet:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17987959 250 ml
17959269 500 ml
17928769 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17987959 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGTCON250
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Koboltstandard: Co @ 10 000 μg/ml i 5 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt
CAS 7440-48-4
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Cobalt
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Co
Koncentration 10 000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Co
LEDER [Co]
IUPAC-namn Kobolt
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 58
Kvantitet 250 ml
Formel vikt 58,9332 g/mol