Läs mer
Cobalt Sulphate Heptahydrate, TRC
Produktkod. 30351733
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30351733 5 g
30355075 10 g
30354614 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30351733 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC7250435G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10026-24-1
Molekylformel CoH14O11S
Molekylvikt (g/mol) 281.09
IUPAC-namn cobalt(2+);sulfate;heptahydrate
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Co+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt Sulphate Heptahydrate
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/Co.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Formel vikt 280.9589