Läs mer
Koboltsulfatheptahydrat, TRC
Produktkod. 30355075
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30355075 10 g
30351733 5 g
30354614 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30355075 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC72504310G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10026-24-1
Molekylformel CoH14O11S
Molekylvikt (g/mol) 281.09
IUPAC-namn kobolt(2+); sulfat; Heptahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Co+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt Sulphate Heptahydrate
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/Co.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Formel vikt 280.9589