Läs mer
Cobalt titanium oxide, 99.8% (metals basis excluding Ni), Ni <0.15%
Produktkod. 11318818
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11318818
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041670.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12017-01-5
Kobolttitanoxid uppvisar magnetiska egenskaper vid rumstemperatur och används i elektronik och som spintroniska enheter. Det används för att förbättra gasavkänningsförmågan hos vätesulfid genom hydrotermisk metod.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12017-01-5
MDL-nummer MFCD00016022
Synonym Cobalt titanate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt titanium oxide
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas exklusive Ni), Ni< 0,15 %
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 154.83
Procent renhet 99.8%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.