Läs mer
Cobalt titanium oxide, 99.8% (metals basis excluding Ni), Ni <0.15%
Produktkod. 11328818
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328818 50 g 50g
11318818 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328818 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041670.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12017-01-5
Kobolttitanoxid uppvisar magnetiska egenskaper vid rumstemperatur och används i elektronik och som spintroniska enheter. Det används för att förbättra gasavkänningsförmågan hos vätesulfid genom hydrotermisk metod.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12017-01-5
MDL-nummer MFCD00016022
Synonym Cobalt titanate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt titanium oxide
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas exklusive Ni), Ni< 0,15 %
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 154.83
Procent renhet 99.8%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.