Läs mer
Kobolttråd, 2,0 mm (0,08 tum) dia, 99,95 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7058807
Kvantitet:
5 cm
25 cm
Förpackningsstorlek:
25cm
5cm
Produktkod. 11359418
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043290.BQ
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7440-48-4 | Co | 58.93 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-48-4
Molekylformel Co
Molekylvikt (g/mol) 58.93
MDL-nummer MFCD00010935
InChI-nyckel GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
IUPAC-namn kobolt
LEDER [Co]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt wire
Namnnotering 2.0mm (0.08 in.) dia.
Kvantitet 5 cm
Odör Odorless
Vikt ≈28.0g/m
Form Wire
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Procent renhet 99.95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.