Läs mer
Cobaltocene, 98%
Produktkod. 10350184 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10350184 10 g Glasflaska 10g
10025490 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10350184 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 405320100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1277-43-6 | C10H10Co | 189.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1277-43-6
Molekylformel C10H10Co
Molekylvikt (g/mol) 189.12
MDL-nummer MFCD00013749
InChI-nyckel SNBRJOIYNQIWSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bis(cyclopentadienyl)cobalt
PubChem CID 24942376
IUPAC-namn kobolt(2+);cyklopenta-1,3-dien
LEDER C1C=CC=[C-]1.C1C=CC=[C-]1.[Co+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobaltocene
Smältpunkt 173°C
Färg Svart
Elementaranalys 97.5% min.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.,soluble in hydrocarbons
Formel vikt 189.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cobaltocene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.