Läs mer
kobolt ammoniumsulfat, MP Biomedicals
Produktkod. 11472875 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11472875 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11472875 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0521111980
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobaltous Ammonium Sulfate
CAS 13596-46-8
Kvantitet 100 g
Synonym diammonium cobalt ii sulfate hexahydrate, cobalt 2+ diammonium hexahydrate disulfate, cobaltous ammonium sulfate hexahydrate, sulfuric acid, ammoniumcobalt 2+ salt 2:2:1
Formel vikt 395.23