missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cobaltous Thiocyanate |
| CAS | 3017-60-5 |
| Kvantitet | 10 g |
| Molekylformel | C2H2CoN2S2 |
| InChI-nyckel | IQHZUTZWNWRODJ-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C(#N)S.C(#N)S.[Co] |
| IUPAC-namn | kobolt;tiocyansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.105 |
| PubChem CID | 131877393 |
| Formel vikt | 175.1 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?