Läs mer
KARTELL COBAS MIRA™ Multi-kurvett
Produktkod. 10767524
Change view
Kvantitet:
1 segment
15 segment
Förpackningsstorlek:
Paket med 450
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10767524 1 segment Paket med 450
10551393 15 segment Paket med 450
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10767524 Leverantör KARTELL Leverantörsnummer 0150100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4110.00 SEK
    3739.64 SEK / Paket med 450
    Save 370.36 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
I lager
De COBAS MIRA™ Multi-Curvette är ett 12-positions polymetylmetakrylat (PMMA) multipelkurvettsegment för Cobas Mira™ analysator.
  • 12-positions polymetylmetakrylat (PMMA) flera kyvettsegment för Cobas Mira™ ; analysator.
  • En högteknologisk produktionsprocess och sträng kvalitetskontroll garanterar hög reproducerbarhet.
  • Finns i ställ med 15 kyvettsegment för enheter med kontinuerlig genomströmning eller i enstaka segment.
Specifikationer
Typ Multikyvett
Provtyp Serum, plasma, urin, helblod
Kvantitet 1 segment