Läs mer
Cobicistat, MedChemExpress
Beskrivning
Cobicistat is a potent and selective inhibitor of cytochrome P450 3A (CYP3A) enzymes with IC50s of 30-285 nM. Cobicistat is a pharmacokinetic enhancer which increases the overall absorption of several HIV medications.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cobicistat |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1004316-88-4 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C40H53N7O5S2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | GS-9350 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 250 mg/mL (322.16 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |