Läs mer
Cobimetinib, MedChemExpress
Beskrivning
Cobimetinib (GDC-0973, RG7420) is a potent, selective and oral MEK1 inhibitor with an IC50 of 4.2 nM for MEK1.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cobimetinib |
| CAS | 934660-93-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H21F3IN3O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | GDC-0973 XL518 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (188.21 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| LEDER | OC1([C@H]2NCCCC2)CN(C1)C(C3=C(C(F)=C(C=C3)F)NC4=C(C=C(C=C4)I)F)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 531.31 |
| Visa mer |