Läs mer
Cobimetinib (R-enantiomer), MedChemExpress
Produktkod. 16468247
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16468247 5 mg
1 options
Produktkod. 16468247 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13079
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Cobimetinib R-enantiomer is the less active R-enantiomer of Cobimetinib. Cobimetinib is a potent and selective MEK inhibitor.
Cobimetinib R-enantiomer is the less active R-enantiomer of Cobimetinib. Cobimetinib is a potent and selective MEK inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobimetinib (R-enantiomer)
CAS 934660-94-3
Färg Pink
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H21F3IN3O2
Kvantitet 5 mg
Synonym GDC-0973 R-enantiomer XL-518 R-enantiomer
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (188.21 mM)
LEDER FC1=C(F)C=CC(C(N2CC([C@H]3CCCCN3)(O)C2)=O)=C1NC4=CC=C(I)C=C4F
Molekylvikt (g/mol) 531.31
Formel vikt 531.31
Kvalitet Research
Fysisk form Solid