missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cobimetinib racemate, MedChemExpress

Produktkod. 16485538
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16485538 10 mg
16481707 50 mg
16458247 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16485538 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13078

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Cobimetinib racemate (GDC-0973 racemate; XL518 racemate) is the racemate of Cobimetinib. Cobimetinib is a potent and selective MEK inhibitor.

Cobimetinib racemate (GDC-0973 racemate

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cobimetinib racemate
CAS 934662-91-6
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H21F3IN3O2
Kvantitet 10 mg
Synonym GDC-0973 racemateXL518 racemate
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 40 mg/mL (75.29 mM)
LEDER O=C(C1=CC=C(F)C(F)=C1NC2=CC=C(I)C=C2F)N3CC(C4NCCCC4)(O)C3
Molekylvikt (g/mol) 531.31
Formel vikt 531.31
Procent renhet 95.12%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.