Läs mer
Bollé Safety Cobra Clear Skyddsglasögon
Produktkod. 15612617 Handla allt Bollé Safety Produkter
Change view
Modell:
COBFSPSI
COBFTPSI
COBHDPI
COBTRPSI
Förpackningsstorlek:
1 par
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Förpackningsstorlek
15612617 COBTRPSI Varje
13490619 COBFTPSI Varje
12659150 COBHDPI 1 par
12649150 COBFSPSI Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15612617 Leverantör Bollé Safety Leverantörsnummer COBTPRPSI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.31 SEK
    163.87 SEK / Paket med 1
    Save 21.44 SEK
    11% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cobra skyddsglasögon kommer med anti-repor/anti-dimma beläggningar.
  • Klart
  • Anti-repor beläggning
  • Anti-dimbeläggning
  • Lätt att rengöra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN166, EN170/2C-1.2, Mekanisk risk B/T , Kemisk risk 3/4/5, Anti-dimm N, Reptålig K, Optisk klass 1, CE
Linstyp Kemikaliebeständig
Linsbeläggning Anti-dimma, Slagtålig, Reptålig, UV-behandlad
Linsfärg Klart
Produkttyp Skyddsglasögon
För användning med (applikation) Inomhus, skydd, kontinuerligt slitage
Inkluderar Mikrofiberpåse
Modell COBTRPSI
Vikt (metrisk) 34 g
Linsmaterial Polykarbonat