Läs mer
Bollé Safety Kobra Platinum™ Skyddsglasögon för rök
Produktkod. 12669150 Handla allt Bollé Safety Produkter
Produktkod. 12669150 Leverantör Bollé Safety Leverantörsnummer COBPSF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.39 SEK
    120.88 SEK / Paket med 1
    Save 16.51 SEK
    12% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
COBRA är väsentliga allround glasögon med panoramautsikt. Cobra erbjuder 180° vision och perfekt optisk kvalitet och en omslutande passform utan några visuella störningar. Möjligheten att byta ut skalmarna mot en justerbar rem och skumkant gör att Cobra är en mycket mångsidig modell.
  • Essentiell wrap-around komfort
  • Övre skydd
  • Panoramautsikt
  • Halkfri bro
  • Bekväma, halkfria raka skalmar
  • Tempel eller remversion med utbytbart skum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Mekanisk risk - Låg energipåverkan - F; Mekanisk risk- Höghastighetspartiklar vid extrema temperaturer - T; Solstrålningsrisker: EN 172
Linsbeläggning Anti-dimma, Reptålig
Beskrivning Tonade; Låg energipåverkan, motstår en 6 mm, 0,86 g boll vid 45 m/s
Linsfärg Rök
Ram färg Svart
Tempel stil Utbytbar
Vikt (metrisk) 25 g