Läs mer
Ekastu Safety™ Cobra Foldy FFP1 filtrerande ansiktsdel
Produktkod. 10526920
Change view
Produkttyp:
Allmän partikelandningsmask
Produktkod. Produkttyp
10526920 Allmän partikelandningsmask
1 options
Produktkod. 10526920 Leverantör Ekastu Safety™ Leverantörsnummer 419210
Beräknad leverans: 02-12-2026
Skyddar mot fina inerta partiklar upp till 4,5 gånger NPF-värdet. Ekastu Safety™ Cobra Foldy FFP1 Filtering Facepiece har en hållbarhet på fem år i originalförpackning.
  • Konstruktion av mask i 3D-paneldesign
  • Skumfodrad komfortzon
  • Flexibel näsklämma
  • Med bekväm, cyklad sele och unik komfort-sele
  • Metallfri bandrem med bandhalt
  • Speciellt utformad för att bära EKASTU glasögon och skyddsglasögon
  • Platsbesparing tack vare vikningsförmåga
  • Individuellt packat för att undvika kontaminering under förvaring
  • Skydd mot fina inerta partiklar upp till 4,5 gånger NPF-värdet
  • Skyddsklass DIN EN 149:2001 FFP1 NR
  • I originalförpackning: 5 års hållbarhet
  • 20 bitar per paket
    Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad DIN EN 149:2001 FFP1 NR
    Produkttyp Allmän partikelandningsmask
    För användning med (applikation) Speciellt utformad för bärare av EKASTU glasögon och skyddsglasögon
    Kvantitet 20/Pk.
    Stil Cykelsele och unik komfortsele