Läs mer
Cocamidopropyl Betaine (~30 % vattenlösning), TRC
Produktkod. 17991415
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17991415 10 g
17990805 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17991415 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC63351310G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86438-79-1
Molekylformel C19H38N2O3
Molekylvikt (g/mol) 342.52
Synonym Cocamidopropyl Betaine
IUPAC-namn 2-((3-dodekanamidopropyl)dimetylammonio)acetat
LEDER CCCCCCCCCCCC(NCCC[N+](C)(C)CC([O-])=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [3-(Dodecanoylamino)propyl](dimethyl)ammonioacetate
Koncentration ~30%
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C19H38N2O3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-18(22)20-15-13-16-21(2,3)17-19(23)24/h4-17H2,1-3H3,(H-,20,22,23,24)
Formel vikt 342.29
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) [3-(Dodecanoylamino)propyl](dimethyl)ammonioacetate ~30%