Läs mer
Cocarboxylase Tetrahydrate(>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cocarboxylase Tetrahydrate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N4O7P2S.4H2O/c1-8-11(3-4-22-25(20,21)23-24(17,18)19)26-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;;;/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H4-,13,14,15,17,18,19,20,21);4*1H2 |
| Formel vikt | 496.0794 |