Läs mer
(-)-Coclaurin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30134647
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134647 10 mg
30009616 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134647 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC63355010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3422-42-2
Molekylformel C17H20ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 321.8
Synonym 1,2,3,4-Tetrahydro-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-6-methoxy-7-isoquinolinol
IUPAC-namn (1S)-1-[(4-hydroxyfenyl)metyl]-6-metoxi-1,2,3,4-tetrahydroisokinonolin-7-ol; hydroklorid
LEDER COC1=C(C=C2C(=C1)CCN[C@H]2CC3=CC=C(C=C3)O)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Coclaurine Hydrochloride
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H19NO3.ClH/c1-21-17-9-12-6-7-18-15(14(12)10-16(17)20)8-11-2-4-13(19)5-3-11;/h2-5,9-10,15,18-20H,6-8H2,1H3;1H/t15-;/m0./s1
Formel vikt 321.1132