Läs mer
Kakaosmör, MP Biomedicals™
Produktkod. 11412761 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11412761 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11412761 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0290541790
Kakaosmör, vaxartad fast substans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 8002-31-1
Smältpunkt Slip Melting Point: 31.7°C; Clear Melting Point: 32.1°C (literature)
Brytningsindex 1.4578 (40°C)(Lit.)
Kvantitet 500 g
Synonym Cacao Oil, Cocao bean oil, Cocoa absolute, Cocoa bean extract
Fysisk form Vaxartad fast