missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Coconut Oil Monoethanolamide, TRC

Produktkod. 30179649
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179649 50 mg
30179557 10 mg
30179091 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30179649 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA18205550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 142-54-1
Molekylformel C15H31NO2
Molekylvikt (g/mol) 257.41
Synonym N-(2-Hydroxypropyl)dodecanamide, 2-Hydroxypropyllauramide, Alkamide LIPA, Amisol PLME, Amisol PLME-A, Amizett PLME-A, Clindrol 101LI, Clindrol 102LI, Comperlan LP, Cyclomide LP, LIPA, LPA, Lauramide MIPA, Lauric acid isopropanolamide, Lauric acid monoisopropanolamide, Lauric isopropanolamideLauric monoisopropanolamide, Lauroyl isopropanolamide, Lauryl isopropanolamideLauryl monoisopropanolamide, N-(2-Hydroxy-1-propyl)lauramide, N-(beta-Hydroxypropyl)lauramide, Profan AD31, Stafoam LIPA, Steinamid IPL 203, Ultrapole L
IUPAC-namn N-(2-hydroxypropyl)dodecanamide
LEDER CCCCCCCCCCCC(=O)NCC(C)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Coconut Oil Monoethanolamide
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H31NO2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15(18)16-13-14(2)17/h14,17H,3-13H2,1-2H3,(H,16,18)
Formel vikt 257.2355
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.