Läs mer
Kokosolja, MP Biomedicals™
Produktkod. 11495502 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 lb.
25 lb.
Förpackningsstorlek:
25lb
5lb
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11495502 5 lb. 5lb
11405512 25 lb. 25lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11495502 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0290140305
Kokosolja, vit vaxartad fast till off-white grumlig viskös vätska
  • Det anses vara en ätbar olja och har flera syften inom livsmedel, industri och medicin.
  • Naturligt förekommande lipid som innehåller högt mättat fett.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8001-31-8
MDL-nummer MFCD00130817
Synonym Coconut fat, Coconut oil from Cocos nucifera, Copra oil
Specifikationer
Smältpunkt 80.6°F (literature)
Färg Vitt
Flampunkt >235.4°F/ >113°C (Lit.)
Kvantitet 5 lb.
Fysisk form Waxy Solid to Hazy Viscous Liquid