Läs mer
Kokosolja, MP Biomedicals
Produktkod. 11485502 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 lb.
Förpackningsstorlek:
1lb
Produktkod. Kvantitet unitSize
11485502 1 lb. 1lb
1 options
Produktkod. 11485502 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0290140301
Huvudkomponenter: Tripalmitin, Tristearin, Trimyristin, Trilaurin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Coconut Oil
CAS 8001-31-8
Kvantitet 1 lb.