Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kokosolja, ren, raffinerad
Produktkod. 10169841 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10169841 100 g Glasflaska 100g
10262422 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10169841 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 365471000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 8001-31-8
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8001-31-8
MDL-nummer MFCD00130817
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Coconut oil
Namnnotering Refined
Aciditet 0.5mg KOH/g max.
Smältpunkt 23.0°C to 26.0°C
Färg Vitt
Densitet 0.9030g/mL, 0.903
Flampunkt >200°C
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,chloroform and carbon,disulfide
Kvalitet Ren
Fysisk form Unctious Mass
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.