Läs mer
COD-reagens, Chem-Lab
Produktkod. 11919192
Kvantitet:
1 l
2,5 l
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11919192
Brand: Chem-Lab CL02.0329.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Bestäm mängden föroreningar i ett vattenprov. COD-reagens, Chem-Lab är ett oxidationsmedel för COD-analys, bestående av kvicksilversulfat med kaliumdikromat i svavelsyra. Lösningen uppfyller UNE 77-004-89 standarder och kan användas i AFNOR-validerade analyser av vattenkvalitet.
Kemiskt syrebehov (COD) är ett mått på mängden syre som kan förbrukas av reaktioner i en uppmätt lösning. Ett COD-test kvantifierar mängden organiskt material i avloppsvatten eller ytvatten. COD-mätningar görs vanligtvis på prover för att bestämma mängden oxiderbara föroreningar och för att bestämma effekten ett visst avloppsvatten kommer att ha på en mottagande kropp.
  • Enligt UNE 77-004-89 standarder
  • För AFNOR-validerade bestämningar av vattenprover
  • 80 g HgSO4 + 11,7685 g K 2 Cr 2 O 7 per 1 L 10 % H 2 SO 4
    • Specifikationer
      Certifikat och efterlevnad UNE 77-004-89, AFNOR
      Sammansättning 80 g HgSO4 + 11,7685 g K2Cr2O7/1L 10% H2SO4 = 0,24 N
      Beskrivning COD-reagens
      För användning med (applikation) COD-vattenbestämning
      Kvantitet 1 l
      compliance-icons compliance-icons compliance-icons
      Produktbeteckning
      • COD reagent acc. UNE 77-004-89
      Signalord
      • Fara
      Riskkategorier
      • Akut toxicitet Kategorija 3
      • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
      • Cancerogenitet Kategorija 1
      • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
      • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1
      • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1
      • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
      • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
      Faroangivelser
      • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
      • H301-Giftigt vid förtäring.
      • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
      • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
      • H350-Kan orsaka cancer.
      • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
      • H373-Kan orsaka organskador.
      • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
      Skyddsangivelse
      • P273-Undvik utsläpp till miljön.
      • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
      • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
      • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
      • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
      • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
      • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
      Kompletterande information
      • MIXTURE LIST-Innehåller: mercury(II) sulphate, potassium dichromate, sulphuric acid