Läs mer
Palintest™ COD-reagensprovrör
Produktkod. 11928437
Change view
Räckvidd:
0 till 2000mg/L
0 till 400 mg/L
Beskrivning:
—
Kvicksilverfri
Med Merkurius
Förpackningsstorlek:
25 tester
Paket med 24
Paket med 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Räckvidd Beskrivning Förpackningsstorlek
11928437 0 till 400 mg/L — Paket med 25
11918437 0 till 2000mg/L Kvicksilverfri 25 tester
11946473 0 till 2000mg/L Med Merkurius Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11928437 Leverantör Palintest™ Leverantörsnummer PL452
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1200.00 SEK
    916.12 SEK / Paket med 25
    Save 283.88 SEK
    23% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Dessa COD-reagensprovrör, med ett intervall på 0 till 2000mg/L, är idealiska för användning i de flesta laboratorie- och vetenskapliga miljöer där man mäter COD.
  • Klara att använda reagensprovrör
  • COD-reagensprovrör
  • Antal: 1
  • Antal tester: 25
  • Område: 0 till 400 mg/L
  • Typ: COD-reagensprovrör
Specifikationer
Beskrivning —
Antal tester 25
Kvantitet 1 vardera
Räckvidd 0 till 400 mg/L
Typ COD-reagensprovrör
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • COD 400 Solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P391-Samla upp spill.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, silver sulphate, potassium dichromate