Läs mer
COD standardlösning, 1000mg/L, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 12800317 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12800317 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 12800317 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer COD1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Kontrollera att korrekt COD-analys har skett. COD standardlösning, 1000mg/L, Reagecon™ är en kontroll- och kalibreringsstandard som ger en exakt COD-mätning på 1000 ppm. Att uppnå det förväntade resultatet för standarden förbättrar förtroendet för COD-avläsningarna för ett prov.
Kemiskt syrebehov (COD) är en viktig miljöparameter som mäter mängden syre som kan förbrukas av reaktioner i en uppmätt lösning. Ett COD-test bestämmer mängden oxiderbara föroreningar i ett vattenprov och hjälper till att bestämma effekten ett visst avloppsvatten kommer att ha på en mottagande kropp.
Specifikationer
Beskrivning COD-kontroll- och kalibreringsstandard
Förpackning HDPE-flaska
Spårbarhet till NIST Ja
Odör Kännetecken
Ångtryck 23 hPa
Densitet 1,00015g/cm3
Fysisk form Vätska
Koncentration 1000 mg/L
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Löslighet Blandbar med vatten
Kvantitet 500 mL