Läs mer
COD Standard, 1000 mg/L, Hach Lange™
Produktkod. 10178134
Change view
Kvantitet:
200 ml
Produktkod. Kvantitet
10178134 200 ml
1 options
Produktkod. 10178134 Leverantör Hach Leverantörsnummer 2253929
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Hach Lange COD Standard, 1000 mg/L, Mängd: 200 ml, Koncentration: 1000 mg/L, Spårbarhet till NIST: NIST
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 7758-98-7
Koncentration 1000 mg/L
Kvantitet 200 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • COD Standard Solution, 1000 mg/L
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydrogen phthalate, copper sulphate