Läs mer
COD standardlösning, 400mg/L, WTW™
Produktkod. 15277388
Change view
Kvantitet:
30 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15277388 30 mL Varje
1 options
Produktkod. 15277388 Leverantör WTW Leverantörsnummer 252451
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    547.00 SEK
    540.82 SEK / Paket med 1
    Save 6.18 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
I lager
För få parametrar som nitrit, som är föremål för en snabb omvandling, är nyberedda kontrollstandarder för stamlösningar kontra flerparameterstandardkontroller obligatoriska. Lagerlösningar är också mer kostnadseffektiva än de redan konfekterade CombiChecks™ . Med stamlösningar måste den korrekta utspädningen självberäknas och genomföras. Användningen av standarder stöds via AQA-funktioner i photoLab™ fotometrar.
  • Fri klor
  • Bundet klor
  • Formaldehyd
  • Hydrazin
  • Väteperoxid
  • Svavelväte
  • Fenol
  • Kisel
  • Sulfid
  • Sulfit
  • Anjoniska ytaktiva ämnen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Fysisk form Vätska
Koncentration 100 mg/L
Färg Grön/Vit
Kvantitet 30 mL