Läs mer
Code Corporation™ Kod Internationell strömförsörjning USB med adapterklämmor för USA/EU/UK/AU
Handla allt Brady ProdukterBeskrivning
- För internationellt bruk (USA, EU, Storbritannien och AU)
Specifikationer
Specifikationer
| Höjd (metrisk) | 38.1 mm |
| Höjd (engelska) | 1,5 tum |
| Bredd (metrisk) | 76.2 mm |
| Bredd (engelska) | 3 tum |
| Djup (metriskt) | 63.5 mm |
| Djup (engelska) | 2,5 tum |
| För användning med (utrustning) | CR2700 Quad Bay batteriladdare |
| Typ | Lockpåsättning/lockavskiljare |
| Alternativt artikelnummer | CRA-P5 |