Läs mer
Code Corporation™ Koda Reader™ 1100 streckkodsläsare med stativ
Produktkod. 17920002 Handla allt Brady Produkter
Change view
Anslutningstyp:
Kabel
Produktkod. Anslutningstyp
17920002 Kabel
1 options
Produktkod. 17920002 Leverantör Code Corporation™ Leverantörsnummer 176698
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4666.19 SEK
    4038.19 SEK / Paket med 1
    Save 628.00 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Automatisera din verksamhet med CR1100:s industriella hållbarhet och konsumentklassade funktionalitet. Sömlös upplevelse med varje skanning. Inkluderar ett stativ.
  • Läs fler typer av streckkoder med patenterad dubbelfältsoptik
  • Få extra skydd för att stänga ute damm och fukt med en IP54-klassning
  • Lätt och kompakt med robust design
  • Är anpassningsbar för arbetsflödesbehov med visuella, hörbara och haptiska indikatorer
  • Har en kraftfull JavaScript-plattform för fullständig enhetskontroll
  • Inkluderar ett stativ för att skydda skannern när den inte används
Specifikationer
Höjd (metrisk) 63.5 mm
Höjd (engelska) 2,5 tum
Bredd (metrisk) 63.5 mm
Bredd (engelska) 2,5 tum
Djup (metriskt) 19.05 mm
Djup (engelska) 0,75 tum
Vikt (metrisk) 54 g
Vikt (engelska) 1,9 oz
Fältvy Högdensitetsfält: 30° Horisontell med 20° Vertikal, brett fält: 50° Horisontell med 33,5° Vertikal
Inkluderar CR1100, USB Kabel, stativ
Typ Streckkodsläsare
Anslutningstyp Kabel
Dataminne 1 MB NOR Flash, 16 MB RAM
Strömförsörjning USB
Upplösning Högdensitetsfält: 960 x 640; Bredt fält: 960 x 640
Alternativt artikelnummer CR1100-K201-C500-US3-C286