Läs mer
Code Corporation™ Koda Reader™ 1100 streckkodsläsare
Produktkod. 17990002 Handla allt Brady Produkter
Change view
Anslutningstyp:
Kabel
Produktkod. Anslutningstyp
17990002 Kabel
1 options
Produktkod. 17990002 Leverantör Code Corporation™ Leverantörsnummer 176697
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4125.00 SEK
    3656.36 SEK / Paket med 1
    Save 468.64 SEK
    11% Av
I lager
Automatisera din verksamhet med CR1100. Med hållbarhet i industriell klass och funktionalitet av konsumentklass får du en sömlös upplevelse med varje skanning.
  • Automatisera din verksamhet med CR1100
  • Med hållbarhet i industriell klass och funktionalitet av konsumentklass får du en sömlös upplevelse med varje skanning
  • Läs fler typer av streckkoder med patenterad dubbelfältsoptik
  • Få extra skydd för att stänga ute damm och fukt med en IP54-klassning
  • Lätt och kompakt med robust design
  • Är anpassningsbar för arbetsflödesbehov med visuella, hörbara och haptiska indikatorer
  • Har en kraftfull JavaScript-plattform för fullständig enhetskontroll
Specifikationer
Höjd (metrisk) 63.5 mm
Höjd (engelska) 2,5 tum
Bredd (metrisk) 63.5 mm
Bredd (engelska) 2,5 tum
Djup (metriskt) 19.05 mm
Djup (engelska) 0,75 tum
Vikt (metrisk) 54 g
Vikt (engelska) 1,9 oz
Fältvy Högdensitetsfält: 30° Horisontell med 20° Vertikal, brett fält: 50° Horisontell med 33,5° Vertikal
Inkluderar CR1100, USB Kabel
Typ Streckkodsläsare
Anslutningstyp Kabel
Dataminne 1 MB NOR Flash, 16 MB RAM
Strömförsörjning USB
Upplösning Högdensitetsfält: 960 x 640; Bredt fält: 960 x 640
Alternativt artikelnummer CR1100-K201-C500-C286