Läs mer
Code Corporation™ Koda Reader™ 5200 streckkodsläsare med åldersverifiering
Handla allt Brady ProdukterBeskrivning
- Få höghastighets, rundstrålande läsning av 1D och 2D streckkodssymboler
- Har åldersverifiering vid skanning av ID-kort
- Läs snabbt streckkoder på mobila enheters skärmar
- Kompakt och justerbar för alla läsriktningar
- Ger feedback från användaren med LED och hörbar ton
- Har utökat läsintervall
Specifikationer
Specifikationer
| Höjd (metrisk) | 139.7 mm |
| Höjd (engelska) | 5,5 tum |
| Bredd (metrisk) | 76.2 mm |
| Bredd (engelska) | 3 tum |
| Djup (metriskt) | 88.9 mm |
| Djup (engelska) | 3,5 tum |
| Vikt (metrisk) | 318 g |
| Vikt (engelska) | 11,2 oz |
| Fältvy | 51° Horisontell med 39,4° Vertikal |
| Inkluderar | CR5200, USB Kabel |
| Visa mer |