Läs mer
Code Corporation™ Koda Reader™ 5200 streckkodsläsare
Produktkod. 17973872 Handla allt Brady Produkter
Change view
Anslutningstyp:
Kabel
Produktkod. Anslutningstyp
17973872 Kabel
1 options
Produktkod. 17973872 Leverantör Code Corporation™ Leverantörsnummer 176695
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5675.00 SEK
    5033.25 SEK / Paket med 1
    Save 641.75 SEK
    11% Av
I lager
Koppla sömlöst dina operationer med CR5200, som läser streckkoder i alla riktningar och erbjuder handsfree-hantering för att påskynda arbetsflöden.
  • Få höghastighets, rundstrålande läsning av 1D och 2D streckkodssymboler
  • Läs snabbt streckkoder på mobila enheters skärmar
  • Kompakt och justerbar för alla läsriktningar
  • Ger feedback från användaren med LED och hörbar ton
  • Har utökat läsintervall
Specifikationer
Höjd (metrisk) 139.7 mm
Höjd (engelska) 5,5 tum
Bredd (metrisk) 76.2 mm
Bredd (engelska) 3 tum
Djup (metriskt) 88.9 mm
Djup (engelska) 3,5 tum
Vikt (metrisk) 318 g
Vikt (engelska) 11,2 oz
Fältvy 51° Horisontell med 39,4° Vertikal
Inkluderar CR5200, USB Kabel
Typ Streckkodsläsare
Anslutningstyp Kabel
Dataminne 1 MB NOR Flash, 16 MB RAM
Strömförsörjning USB
Upplösning 1280 x 960
Alternativt artikelnummer CR5210-200-C500-C286