Läs mer
Coelenterazine 400a, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Coelenterazine 400a |
| CAS | 70217-82-2 |
| Molekylformel | C26 H21 N3 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 6-Phenyl-2,8-bis(phenylmethyl)imidazo[1,2-a]pyrazin-3(7H)-one, Bisdeoxycoelenterazine, Coelenterazine HH, DeepBlueC, Dideoxycoelenterazine |
| InChI formel | InChI=1S/C26H21N3O/c30-26-23(17-20-12-6-2-7-13-20)28-25-22(16-19-10-4-1-5-11-19)27-24(18-29(25)26)21-14-8-3-9-15-21/h1-15,18,27H,16-17H2 |
| LEDER | O=C1N2C=C(NC(=C2N=C1Cc3ccccc3)Cc4ccccc4)c5ccccc5 |
| IUPAC-namn | 2,8-dibenzyl-6-phenyl-7H-imidazo[1,2-a]pyrazin-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 391.464 |
| Formel vikt | 391.168 |